Learn More
trans-Cinnamaldehído, TRC
Código de producto. 30008900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008900 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30008900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4420205G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamaldehyde
CAS 14371-10-9
Fórmula molecular C9 H8 O
Cantidad 5 g
Sinónimo (E)-Cinnamaldehyde, (2E)-3-phenyl-2-propenal
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
SMILES O=C\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enal
Peso molecular (g/mol) 132.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0575