Learn More
trans-Cinamaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10560011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560011 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10020820 50 g Frasco de vidrio 50 g
10459400 500 g Frasco de vidrio 500 g
11914781 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
4 options
Código de producto. 10560011
Marca: Thermo Scientific Acros 110350010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14371-10-9
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00007000
Clave InChI KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamaldehyde
Punto de fusión -7.5°C
Color Amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 250.0°C to 252.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCHO
Índice de refracción 1.6210 to 1.6230
Cantidad 1 kg
Beilstein 07,348
Índice Merck 14,2297
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: 1.1g/L (20°C) (kolbenmethode).
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-enal
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Cinnamaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trans-Cinnamaldehyde