Learn More
trans-Cinamaldehído, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467686 2500 g 2500 g
11447686 100 g 100 g
11457686 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14689.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
trans-Cinnamaldehyde is used in the flavor and perfume industry. It is also used in medicine. It reacts with glutathione to get an adduct 1'-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyde. It is used to prepare cinnamylidene-bisacetamide by reacting with acetamide. Further, it inhibits xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-cinamaldehído se utiliza en la industria del sabor y el perfume. También se utiliza en medicina. Reacciona con glutatión para obtener un aducto 1′-(glutatión-S-il)-dihidrocinamaldehído. Se utiliza para preparar cinamilideno-bisacetamida reaccionando con acetamida. Además, inhibe la xantina oxidasa.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14371-10-9
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00007000
Clave InChI KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamaldehyde
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 131°C (268°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.622
Cantidad 2500 g
Beilstein 1071571
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,2297
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC (2E)-3-fenilprop-2-enal
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido