Learn More
Ácido trans-(+)-crisantémico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10175110 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10175110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263635000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-(+)-Chrysanthemic acid
Nombre de nota 99+%
CAS 4638-92-0
Punto de fusión 17.0°C to 21.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H16O2
Índice de refracción 1.4768 to 1.4788
Número MDL MFCD01941572
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15, 2255
Rotación específica + 14.20
Sinónimo --trans-chrysanthemic acid, 1s,3s-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylic acid, chrysanthemic acid l-trans, l-trans-chrysanthemic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-enyl cyclopropanecarboxylic acid, --trans-chrysanthemumsaeure, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methylpropenyl-, 1s-trans, 4-09-00-00169 beilstein handbook reference, chrysanthemic acid dl-trans-form
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI XLOPRKKSAJMMEW-JGVFFNPUSA-N
SMILES CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)O)C
Nombre IUPAC ácido (1S,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 168.23
PubChem CID 33607
ChEBI CHEBI:39102
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-(+)-Chrysanthemic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.