Learn More
trans-Chalcona, TRC
Código de producto. 30366024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366024 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30366024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2918605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Chalcone
CAS 614-47-1
Fórmula molecular C15H12O
Cantidad 5 g
Sinónimo (2E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenylpropen-3-one, (E)-1,3-Diphenylpropenone, (E)-1-Benzoyl-2-phenylethylene, (E)-Benzalacetophenone, (E)-Benzylideneacetophenone, (E)-Chalcone, NSC 167107, Phenyl (E)-2-phenylethenyl Ketone, Phenyl (E)-Styryl Ketone, Phenyl trans-Styryl Ketone, trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, trans-1,3-Diphenylprop-1-en-3-one, trans-1,3-Diphenylpropen-3-one, trans-Benzalacetophenone, trans-Benzylideneacetophenone, trans-Chalcone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
SMILES O=C(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC (E)-1,3-difenilprop-2-an-1-ona
Peso molecular (g/mol) 208.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0888