Learn More
trans-Chalcona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457776 500 g 500 g
11447776 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14734.36
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 614-47-1 | C15H12O | 208.26 g/mol
Trans chalcone is used to prevent lung and forestomach cancer. It induces programmed cell death due to reduced mitochondrial transmembrane potential in Arabidopsis thaliana roots.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trans-chalcona se usa para prevenir el cáncer de pulmón y de preestómago. Induce la muerte celular programada debido a la reducción del potencial de transmembrana mitocondrial en las raíces de Arabidopsis thaliana.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, benceno y etanol (ligeramente). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-47-1
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00003082
Clave InChI DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
Nombre IUPAC (E)-1,3-difenilprop-2-an-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Chalcone
Punto de fusión 55°C to 57°C
Punto de ebullición 208°C (25 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 509985
Índice Merck 14,2037
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ether,benzene,and ethanol (slightly). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Chalcone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-Chalcone