Learn More
trans-Carboxy Glimepiride, TRC
Código de producto. 30367049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367049 1 mg 1 miligramo
30356888 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1784451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127554-90-9
Fórmula molecular C24H32N4O7S
Peso molecular (g/mol) 520.6
Sinónimo trans-4-[[[[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]amino]carbonyl]amino]cyclohexanecarboxylic Acid
Nombre IUPAC 4-[[4-[2-[(4-etil-3-metil-5-oxo-2H-pirol-1-carbonil)amino]etil]fenil]sulfonilcarbamoilamino]ciclohexano-1-carboxílico ácido
SMILES CCC1=C(CN(C1=O)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(CC3)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Carboxy Glimepiride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32N4O7S/c1-3-20-15(2)14-28(21(20)29)24(33)25-13-12-16-4-10-19(11-5-16)36(34,35)27-23(32)26-18-8-6-17(7-9-18)22(30)31/h4-5,10-11,17-18H,3,6-9,12-14H2,1-2H3,(H,25,33)(H,30,31)(H2,26,27,32)