Learn More
trans-carboprost, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Carboprost |
| CAS | 76498-29-8 |
| Fórmula molecular | C21 H36 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (5E,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15-methyl-prosta-5,13-dien-1-oic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H36O5/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25)/b7-5+,14-12+/t16-,17-,18+,19-,21+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC[C@](C)(O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C\CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxi-3-metiloct-1-enil]ciclopentil]hept-5-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 368.507 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.256 |