Learn More
trans-Capsaicina, TRC
Código de producto. 30136936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136936 250 mg 250 miligramos
18043620 50 mg 50 miligramos
18011830 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136936 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175685250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404-86-4
Fórmula molecular C18 H27 N O3
Peso molecular (g/mol) 305.41
Sinónimo 6-Nonenamide, 8-methyl-N-vanillyl-, (E)- (8CI), 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (E)-, Capsaicin (6CI), (6E)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, (E)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, (E)-N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnon-6-enamide, ALGRX 4975, Adlea, Ausanil, Axsain, Capsaicine, Capsicin, Capsin P 50, Capzasin-HP, Chilli Orange, Dolenon, E-Capsaicin, Mioton, N-(4-Oxy-3-methoxybenzyl)-8-methyl-6-nonenamide, NGX 4010, NSC 56353, Ovocap, Qutenza, Ratden PE 40, Togarashi Orenji, Zostrix, trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, trans-Capsaicin
Nombre IUPAC (E)-N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnon-6-enamida
SMILES COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capsaicin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1991
Porcentaje de pureza >95%