Learn More
trans-C75, MedChemExpress
Código de producto. 16481357
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481357 50 mg 50 miligramos
16437847 5 mg 5 miligramos
16415128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12364A
MedChemExpress trans-C75 ((±)-C75) is an enantiomer of C75. C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor.
trans-C75 ((±)-C75) is an enantiomer of C75. C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-C75
CAS 191282-48-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H22O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo (±)-C75
Información de solubilidad DMSO : 83.3 mg/mL (327.54 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@@H](C1=C)[C@@H](CCCCCCCC)OC1=O)O.[relative stereochemistry]
Peso molecular (g/mol) 254.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death