Learn More
Trans-bis(benzonitrilo)dicloropaladio(II), 27,1 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386707 1 g 1 g
11376707 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010006.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14220-64-5
Fórmula molecular C14H10Cl2N2Pd
Peso molecular (g/mol) 383.57
Número MDL MFCD00013123
Clave InChI QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
PubChem CID 10271322
Nombre IUPAC benzonitrilo; paladio(2+); dicloruro
SMILES Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II)
Color Blanco
Fórmula lineal PdCl2[(C6H5)(CN)]2
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in acetone, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.57
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 27,1%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(benzonitrile)palladium chloride