Learn More
trans-Bifenthrin, TRC
Código de producto. 30134402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134402 100 mg 100 miligramos
30007089 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB383005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83322-02-5
Fórmula molecular C23H22ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 422.87
Sinónimo trans-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl Ester;
Nombre IUPAC (2-metil-3-fenilfenil)metil 3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1=C(C=CC=C1COC(=O)[C@H]2[C@@H](C2(C)C)/C=C(/C(F)(F)F)\Cl)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Bifenthrin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22ClF3O2/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)13-29-21(28)20-18(22(20,2)3)12-19(24)23(25,26)27/h4-12,18,20H,13H2,1-3H3/b19-12-
Porcentaje de pureza >95%