Learn More
Éster de pinacol de ácido trans-beta-estirilborónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
11348906 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11348906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19529.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83947-56-2 | C14H19BO2 | 230.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83947-56-2
Fórmula molecular C14H19BO2
Peso molecular (g/mol) 230.11
Número MDL MFCD03453666
Clave InChI ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Sinónimo e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5708413
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 27°C to 33°C
Punto de ebullición 128°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 250 mg
Beilstein 8617179
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[(E)-2-feniletenil]-1,3,2-dioxaborolano
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.12
Porcentaje de pureza 99%