Learn More
Ácido trans-beta-estirilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429987 1 g 1 g
15439987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53227.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6783-05-7 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
trans-beta-Styrylboronic acid as reagent is used for palladium (Pd)-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions, diastereoselective synthesis via Pd-catalyzed Heck-Suzuki cascade reaction and rhodium (Rh)-catalyzed intramolecular amination of aryl azides. It is also used as reagent in preparation of optically active unsaturated amino acids by diastereoselective Petasis borono-Mannich reaction and amino alcohol dienes via Petasis 3-component reaction using Ru-catalyzed ring-closing metathesis and isomerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El ácido trans-beta-estirilborónico como reactivo se utiliza para reacciones de acoplamiento Suzuki-Miyaura catalizadas por paladio (Pd), la síntesis diastereoselectiva mediante reacción en cascada Heck-Suzuki catalizada por Pd y la aminación intramolecular catalizada por rodio (Rh) de azidas de arilo. También se utiliza como reactivo en la preparación de aminoácidos ópticamente activos no saturados por la reacción de Petasis borono-Manlich diaestereoselectiva y dienos de aminoalcohol a través de la reacción de 3 componentes Petasis utilizando metatesis de cierre de anillo catalizada por Ru e isomerización.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6783-05-7
Número MDL MFCD00963621
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-beta-Styrylboronic acid
Punto de fusión 98°C to 100°C
Fórmula molecular C11H10N4O4
Cantidad 1 g
Sinónimo carbadox, unii-m2x04r2e2y, getroxel, mecadox, dsstox_cid_23913, dsstox_rid_80088, dsstox_gsid_43913, fortigro, karbadox czech, methyl n-e-1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene methyl iminocarbamate
Clave InChI BPMVRAQIQQEBLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)N=NC=C1C=[N+](C2=CC=CC=C2N1O)[O-]
Nombre IUPAC N-[(E)-(1-hidroxi-4-oxidoquinoxalina-4-io-2-ilideno)metil]iminocarbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 262.23
PubChem CID 5353472
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.97
Porcentaje de pureza 97%