Learn More
trans-beta-nitroestireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-beta-Nitrostyrene |
| CAS | 5153-67-3 |
| Fórmula molecular | C8H7NO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | [(1E)-2-nitroethenyl]benzene, (2-Nitroethenyl)benzene, (E)-1-Nitro-2-phenylethene, (E)-1-Nitro-2-phenylethylene, (E)-beta-Nitrostyrene, [(1E)-2-Nitroethenyl]benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [(E)-2-nitroetenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 149.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0477 |