Learn More
trans-beta-nitroestireno, TRC
Código de producto. 30479105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479105 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30479105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5250005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-beta-Nitrostyrene
CAS 5153-67-3
Fórmula molecular C8H7NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo [(1E)-2-nitroethenyl]benzene, (2-Nitroethenyl)benzene, (E)-1-Nitro-2-phenylethene, (E)-1-Nitro-2-phenylethylene, (E)-beta-Nitrostyrene, [(1E)-2-Nitroethenyl]benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
SMILES [O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC [(E)-2-nitroetenil]benceno
Peso molecular (g/mol) 149.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0477