Learn More
trans-beta-Nitroestireno, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10147083 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10147083 5 g Frasco de vidrio 5 g
10561124 25 g Frasco de vidrio 25 g
10208803 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10147083 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386530050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5153-67-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5153-67-3
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00007402
Clave InChI PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo trans-beta-nitrostyrene, 2-nitrovinyl benzene, e-2-nitrovinyl benzene, beta-nitrostyrene, 2-nitro-1-phenylethylene, e-beta-nitrostyrene, 2-nitroethenyl benzene, 1-phenyl-2-nitroethene, beta-nitrosytrene, benzene, 2-nitroethenyl
PubChem CID 5284459
Nombre IUPAC [(E)-2-nitroetenil]benceno
SMILES [O-][N+](=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-β-Nitrostyrene
Punto de fusión 56°C to 58°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 250°C to 260°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-ß-Nitrostyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.