Learn More
trans-beta-metilestireno (estabilizado con 3,5-di-terc-butilcatecol), TRC
Código de producto. 30477939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477939 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30477939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM301160100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-beta-Methylstyrene
CAS 873-66-5
Fórmula molecular C9 H10
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzene','(1E)-1-propenyl- (9CI), Benzene','1-propenyl-','(E)-, Benzene','propenyl-','(E)- (8CI), (1E)-1-Propen-1-ylbenzene, (1E)-1-Propenylbenzene, (E)-1-Phenyl-1-propene, (E)-1-Phenylpropene, (E)-1-Phenylpropene, (E)-1-Propenylbenzene, (E)-Propenylbenzene, (E)-β-Methylstyrene, NSC 73958, trans-1-Methyl-2-phenylethene, trans-1-Phenyl-1-propene, trans-1-Phenylpropene, trans-1-Propenylbenzene, trans-3-Phenyl-2-propene, trans-Propenylbenzene, trans-β-Methylstyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
SMILES C\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC [(E)-prop-1-enil]benceno
Peso molecular (g/mol) 118.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0783