Learn More
trans-beta-metil-beta-nitrostireno, 99%
Código de producto. 10380204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10380204 1 g Frasco de vidrio 1 g
10085093 5 g Frasco de vidrio 5 g
10137083 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10380204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386510010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 705-60-2 | C9H9NO2 | 163,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-60-2
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00014720
Clave InChI WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo 1-phenyl-2-nitropropene, 2-nitroprop-1-en-1-yl benzene, 2-nitro-1-propenyl benzene, 2-nitropropenyl benzene, benzene, 2-nitro-1-propenyl, benzene, 2-nitropropenyl, 1-2-nitropropenyl benzene, caswell no. 604, trans-beta-methyl-beta-nitrostyrene
PubChem CID 1549520
Nombre IUPAC [(E)-2-nitroprop-1-enil]benzeno
SMILES C\C(=C/C1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
Punto de fusión 64°C to 67°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CHC(CH3)NO2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-ß-Methyl-ß-nitrostyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación