Learn More
trans-beta-ionona, Mikromol™
Código de producto. 17970426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17970426 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0143.150100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
trans-beta-ionona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Ionone
CAS 79-77-6
Nombres de analitos o componentes beta-Ionone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H20 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one, (E)-β-Ionone, Ionone beta, trans-β-Ionone, trans-β-Lonone, β-Ionone
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nombre IUPAC (E)-4-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)but-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 192.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192,1514 g/mol