Learn More
trans-Beta-Farneseno, TRC
Código de producto. 30138256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138256 1 g 1 g
30008914 100 mg 100 miligramos
30008142 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1024651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18794-84-8
Fórmula molecular C15 H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo (6E)-7,11-Dimethyl-3-methylene-1,6,10-dodecatriene, β-Farnesene
Nombre IUPAC (6E)-7,11-dimetil-3-metileno-dodeca-1,6,10-trieno
SMILES CC(=CCC\C(=C\CCC(=C)C=C)\C)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material trans-beta-Farnesene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9,12H,1,4,7-8,10-11H2,2-3,5H3/b15-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.