Learn More
trans-benzaldoxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | anti-Benzaldoxime |
| CAS | 622-31-1 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+ |
| SMILES | O\N=C\c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-bencilidenohidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 121.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0528 |