Learn More
trans-anetol, Mikromol™
Código de producto. 17962306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962306 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17962306 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0164.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
trans-anetol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Nombres de analitos o componentes trans-Anethole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo trans-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (E)- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, (E)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (E)-1-p-Methoxyphenylpropene, (E)-Anethol, (E)-Anethole, 1-Methoxy-4-[(1E)-1-propenyl]benzene, NSC 209529, trans-1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)propene, trans-1-p-Anisylpropene, trans-4-(1-Propenyl)anisole, trans-Anethol, trans-p-Anethole, trans-p-Methoxy-beta-methylstyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
SMILES COc1ccc(\C=C\C)cc1
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[(E)-prop-1-enil]benceno
Peso molecular (g/mol) 148.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 148,0888 g/mol