Learn More
Trans-Anethole, MedChemExpress
Código de producto. 16429066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429066 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0367
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Trans-Anethole ((E)-Anethole), a phenylpropene derivative isolated from Pimpinella, shows estrogenic activity at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations in cancer cell lines. Trans-Anethole ((E)-Anethole) contributes a large component of the odor and flavor of anise and fennel, anise myrtle, liquorice, camphor, magnolia blossoms, and star anise.
Trans-Anethole ((E)-Anethole), a phenylpropene derivative isolated from Pimpinella, shows estrogenic activity at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations in cancer cell lines. Trans-Anethole ((E)-Anethole) contributes a large component of the odor and flavor of anise and fennel, anise myrtle, liquorice, camphor, magnolia blossoms, and star anise.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (E)​-Anethole
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (674.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES COC1=CC=C(/C=C/C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death