Learn More
trans-Anetol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10222942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10222942 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10149931 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10081850 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10222942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152535000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4180-23-8
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Número MDL MFCD00009284
Clave InChI RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[(E)-prop-1-enil]benceno
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Anethole
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 23.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9875g/mL
Punto de ebullición 234.0°C to 237.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CHC6H4OCH3
Índice de refracción 1.5590 to 1.5620
Cantidad 500 mL
Beilstein 06, 566
Índice Merck 15, 636
Gravedad específica 0.9875
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with ether, chloroform, soluble in benzene, ethyl acetate, acetone,, alcohol and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse