Learn More
Trans-anetol, 98 %, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489040 25 g 25 g
11499040 100 g 100 g
11409050 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13482.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-anetol se utiliza para inhibir la carcinogénesis pulmonar y de preestómago. Se utiliza como suplemento de carbono y energía en el medio de cultivo de la cepa Pseudomonas putida. También se utiliza como sustancia aromatizante.
Solubilidad
Soluble en benceno, acetato de etilo, acetona, disulfuro de carbono.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4180-23-8
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00009284
Clave InChI RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[(E)-prop-1-enil]benceno
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Anethole
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión 20°C to 23°C
Densidad 0.991
Punto de ebullición 232°C to 235°C
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Índice de refracción 1.56
Cantidad 25 g
Beilstein 774229
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,643
Información de solubilidad Soluble in benzene,ethyl acetate,acetone,carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Anethole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Anethole