Learn More
(±)-trans-alfa-bergamoteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-exo-alpha-Bergamotene |
| CAS | 17829-53-7 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C15 H24 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (1R,5R,6S)-rel-, 2-Norpinene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, trans- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, (1R,5R,6S)-rel- (9CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, (1α,5α,6α)-, rel-(1R,5R,6S)-2,6-Dimethyl-6-(4-methyl-3-penten-1-yl)bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (±)-trans-α-Bergamotene, α-exo-Bergamotene, (±)-exo-α-Bergamotene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-11(2)6-5-9-15(4)13-8-7-12(3)14(15)10-13/h6-7,13-14H,5,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCC[C@]1(C)[C@H]2CC=C(C)[C@@H]1C2)C |
| Nombre IUPAC | (1S,5S,6R)-4,6-dimetil-6-(4-metilpent-3-enil)biciclo[3.1.1]hept-3-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.351 |
| Mostrar más |