Learn More
(±)-trans-alfa-bergamoteno, TRC
Código de producto. 30339847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30339847 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30339847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB31846010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-exo-alpha-Bergamotene
CAS 17829-53-7
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C15 H24
Cantidad 10 mg
Sinónimo Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (1R,5R,6S)-rel-, 2-Norpinene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, trans- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, (1R,5R,6S)-rel- (9CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, (1α,5α,6α)-, rel-(1R,5R,6S)-2,6-Dimethyl-6-(4-methyl-3-penten-1-yl)bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (±)-trans-α-Bergamotene, α-exo-Bergamotene, (±)-exo-α-Bergamotene
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-11(2)6-5-9-15(4)13-8-7-12(3)14(15)10-13/h6-7,13-14H,5,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,15+/m0/s1
SMILES CC(=CCC[C@]1(C)[C@H]2CC=C(C)[C@@H]1C2)C
Nombre IUPAC (1S,5S,6R)-4,6-dimetil-6-(4-metilpent-3-enil)biciclo[3.1.1]hept-3-eno
Peso molecular (g/mol) 204.351
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.188
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.