Learn More
trans-ACPD, MedChemExpress
Código de producto. 16477616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477616 100 mg 100 miligramos
16467768 10 mg 10 miligramos
16450316 2 mg 2 miligramos
16433737 50 mg 50 miligramos
16423646 25 mg 25 miligramos
16410238 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16477616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19434
MedChemExpress trans-ACPD, a metabotropic receptor agonist, produces calcium mobilization and an inward current in cultured cerebellar Purkinje neurons.
trans-ACPD, a metabotropic receptor agonist, produces calcium mobilization and an inward current in cultured cerebellar Purkinje neurons.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-ACPD
Forma física Solid
CAS 67684-64-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H11NO4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo Trans-(±)-ACP
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (288.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.57 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]1(N)C[C@@H](C(O)=O)CC1)O
Peso molecular (g/mol) 173.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 98.0%