Learn More
Ácido transacónico, TRC
Código de producto. 30136451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136451 1 g 1 g
30138158 5 g 5 g
30003763 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1898851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4023-65-8
Fórmula molecular C6 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 174.11
Sinónimo 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1E)-, 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)- (8CI), Aconitic acid, trans- (6CI), (1E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)-Aconitic acid, trans-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, trans-Aconitic acid
Nombre IUPAC Ácido (E)-prop-1-eno-1,2,3-tricarboxílico
SMILES OC(=O)C\C(=C/C(=O)O)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Aconitic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0164