Learn More
Ácido trans-aconítico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410591 100 g 100 g
11400591 25 g 25 g
11420591 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410591 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20087.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4023-65-8 | C6H6O6 | 174.108 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Desempeña un papel importante como agente antimicrobiano que bloquea la transformación de Leishmania donovani amastigotes en prostigotes. El ácido trans-aconítico también se utiliza en la síntesis de ésteres de aconitato. Se puede utilizar para entrecruzamiento de película de alcohol polivinílico para la preparación de membranas de nanofiltración de compuestos.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C y 400 g/l. Ligeramente soluble en éter.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4023-65-8
Fórmula molecular C6H6O6
Peso molecular (g/mol) 174.108
Número MDL MFCD00002721
Clave InChI GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Sinónimo trans-aconitic acid, trans-aconitate, e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, e-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, trans, trans aconitic acid, e-aconitic acid, unii-7db37960cw, 1e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid
PubChem CID 444212
ChEBI CHEBI:32806
Nombre IUPAC Ácido (E)-prop-1-eno-1,2,3-tricarboxílico
SMILES C(C(=CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Aconitic acid
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,117
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 400g/L. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
Porcentaje de pureza 98%