Learn More
trans-a-Asarone, TRC
Código de producto. 30336939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336939 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30336939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA780205500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Asarone
CAS 2883-98-9
Fórmula molecular C12 H16 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-yl-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propenyl- (9CI), Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-propenyl-, (E)- (8CI), Isoasaron (6CI), (E)-Asarone, 1,2,4-Trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, Asaron, Asarone, Asarum camphor, trans-Asarone, trans-Isoasaron, trans-Isoasarone, α-Asaron, α-Asarone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
SMILES COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
Nombre IUPAC 1,2,4-trimetoxi-5-[(E)-prop-1-enil]benceno
Peso molecular (g/mol) 208.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1099