Learn More
trans-9,10-Dihidroxi-9,10-dihidrofenantoreno, TRC
Código de producto. 30136103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136103 500 mg 500 miligramos
30011553 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD452755500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 572-41-8
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.24
Sinónimo (9R,10R)-rel-9,10-dihydro-9,10-Phenanthrenedioll, trans-9,10-Dihydro-9,10-Phenanthrenediol, (±)-trans-9,10-Dihydro-9,10-dihydroxyphenanthrene;
SMILES O[C@H]1[C@H](O)c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8,13-16H/t13-,14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0837