Learn More
dibenzoato de trans-7,8,9,10-tetrahidro-benzo[a]pireno-7,8-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-7,8,9,10-Tetrahydro-benzo[a]pyrene-7,8-diol Dibenzoate |
| CAS | 57405-00-2 |
| Fórmula molecular | C34H24O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H24O4/c35-33(23-8-3-1-4-9-23)37-29-19-18-26-27-17-16-22-13-7-12-21-14-15-25(31(27)30(21)22)20-28(26)32(29)38-34(36)24-10-5-2-6-11-24/h1-17,20,29,32H,18-19H2/t29-,32-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)CCC3=C(C4=C56)C=CC6=CC=CC5=CC=C4C=C31)C7=CC=CC=C7 |
| Nombre IUPAC | (7S,8S)-7,8,9,10-tetrahidrobenzo[pqr]tetrafeno-7,8-diil dibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 496.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.17 |