Learn More
trans-5-Decen-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11312617 5 g 5 g
11302617 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11312617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11768.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56578-18-8 | C10H20O | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56578-18-8
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00056187
Clave InChI WYPQHXVMNVEVEB-AATRIKPKSA-N
Sinónimo trans-5-decen-1-ol, e-5-decen-1-ol, trans-5-decenol, 5-decen-1-ol, 5e, 5-decen-1-ol, e, decan-5-en-1-ol, e-5-decenol, unii-m709v74ozv, 5-decen-1-ol, epa pesticide chemical code 078038
PubChem CID 5283292
Nombre IUPAC (5E)-dec-5-en-1-ol
SMILES CCCC\C=C\CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-5-Decen-1-ol
Punto de ebullición 113°C to 118°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 5 g
Beilstein 1840630
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 96%