Learn More
trans-5,6-Dihidrodihidroxinaftol, TRC
Código de producto. 30482763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30482763 2.5 mg
30482618 10 mg
30477395 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5426552.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38028-40-9
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.18
Sinónimo trans-1,2-Dihydro-1,2,5-trihydroxynaphthalin, 1,2-Dihydro-1,2,5-naphthalenetriol
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-dihidronaftaleno-1,2,5-triol
SMILES O[C@H]1C=Cc2c(O)cccc2[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-5,6-Dihydrodihydroxynaphthol
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10(7)13/h1-5,9-13H/t9-,10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063