Learn More
trans-5-(4-clorofenil)-4-metil-2-tiazolidinetiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinethione |
| CAS | 86603-14-7 |
| Fórmula molecular | C10H10ClNS2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methylthiazolidine-2-thione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10ClNS2/c1-6-9(14-10(13)12-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t6-,9+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1NC(=S)S[C@@H]1c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | (4R,5R)-5-(4-clorofenil)-4-metil-1,3-tiazolidina-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 243.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.9943 |