Learn More
Ácido trans-4-(trifluorometil)ciclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10517970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10517970 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10517970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432600050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS 133261-33-3
Punto de fusión 153°C to 156°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H11F3O2
Número MDL MFCD09037363
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylicacid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylic acid, trans-4-trifluoromethylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid
Clave InChI LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 4-(trifluorometil)ciclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 196.17
PubChem CID 2779182
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.