Learn More
Ácido trans-4-(trifluorometil)cinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377835 1 g 1 g
11387835 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02771.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16642-92-5 | C10H6F3O2 | 215.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16642-92-5
Fórmula molecular C10H6F3O2
Peso molecular (g/mol) 215.15
Número MDL MFCD00002696
Clave InChI ANRMAUMHJREENI-ZZXKWVIFSA-M
Sinónimo 4-trifluoromethyl cinnamic acid, trans-4-trifluoromethyl cinnamic acid, p-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-4-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 4-trifluoromethylcinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, ptf-cna, trans-4-trifluoromethylcinnamic acid
PubChem CID 688070
ChEBI CHEBI:60705
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[4-(trifluorometilo)fenil]prop-2-enoico
SMILES [O-]C(=O)\C=C\C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Punto de fusión 230°C to 234°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2452800
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.16
Porcentaje de pureza 98%