Learn More
Ácido trans-4'-propil-(1,1'-biciclohexil)-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4'-Propyl-(1,1'-bicyclohexyl)-4-carboxylic Acid |
| CAS | 65355-32-0 |
| Fórmula molecular | C16H28O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (trans,trans)-4'-Propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-carboxylic Acid, trans-4-(4-Propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic Acid, trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28O2/c1-2-3-12-4-6-13(7-5-12)14-8-10-15(11-9-14)16(17)18/h12-15H,2-11H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15- |
| SMILES | CCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(4-propilciclohexil)ciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 252.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.2089 |