Learn More
Ácido trans-4-fenilciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Phenylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 1466-73-5 |
| Fórmula molecular | C13H16O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9H2,(H,14,15)/t11-,12- |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-fenilciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 204.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.115 |