Learn More
trans-4-Fenil-3-buten-2-uno, TRC
Código de producto. 30420375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30420375 250 mg
1 options
Código de producto. 30420375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319580250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1896-62-4
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Sinónimo (3E)-4-Phenyl-3-buten-2-one, (E)-4-Phenyl-3-buten-2-one, (E)-Benzalacetone, (E)-Benzylideneacetone, (E)-Methyl Styryl Ketone, Methyl (E)-2-Phenylethenyl Ketone, Methyl trans-Styryl Ketone, trans-1-Phenylbut-1-en-3-one, trans-4-Phenyl-3-buten-2-one, trans-4-Phenyl-3-butene-2-one, trans-Benzalacetone, trans-Benzylideneacetone, trans-Phenylvinyl Methyl Ketone
Nombre IUPAC (E)-4-fenilbut-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)\C=C\c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0732