Learn More
trans-4-Fenil-3-buten-2-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279823 50 g Frasco de vidrio 50 g
10269443 100 g Frasco de vidrio 100 g
10377770 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10279823 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164520500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1896-62-4 | C10H10O | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1896-62-4
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00008779
Clave InChI BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
Nombre IUPAC (E)-4-fenilbut-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 38.5°C to 41°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCOCH3
Cantidad 50 g
Beilstein 07, 364
Índice Merck 15, 1140
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform and,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sustancia cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Phenyl-3-buten-2-one