Learn More
Ácido trans-4-nitrocinámico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489863 25 g 25 g
11499863 100 g 100 g
11409873 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489863 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12990.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 882-06-4 | C9H7NO4 | 193.158 g/mol
trans-4-Nitrocinnamic acid, is used as a raw material for saccharine. It is also used as a useful chemical for biological applications. Some other applications include it is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El ácido trans-4-nitrocinámico se utiliza como materia prima en la sacarina. También se utiliza como producto químico útil en aplicaciones biológicas. También se aplica como intermediario orgánico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882-06-4
Fórmula molecular C9H7NO4
Peso molecular (g/mol) 193.158
Número MDL MFCD00007381
Clave InChI XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo 4-nitrocinnamic acid, 3-4-nitrophenyl acrylic acid, p-nitrocinnamic acid, cinnamic acid, p-nitro, 2-propenoic acid, 3-4-nitrophenyl, e-3-4-nitrophenyl acrylic acid, 3-4-nitrophenyl propenoic acid, trans-4-nitrocinnamic acid, ccris 1665, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 737157
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Nitrocinnamic acid
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1369659
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.16
Porcentaje de pureza ≥98%