Learn More
Ácido trans-4-n-butilciclohexanocarboxílico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433868 1 g 1 g
15443868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57387.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38289-28-0
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.279
Número MDL MFCD00059560
Clave InChI BALGERHMIXFENA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-n-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-butylcyclohexane carboxylic acid, 4-n-butylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl, trans-4-butylcyclohexane carboxylic acid, 4-butylcyclohexanecarboxylic acid cis-and trans-mixture, cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, trans, enamine_005334
PubChem CID 2060518
Nombre IUPAC ácido 4-butilciclohexano-1-carboxílico
SMILES CCCCC1CCC(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-n-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-n-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-n-Butylcyclohexanecarboxylic acid