Learn More
trans-4-metilciclohexilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-Methylcyclohexylamine |
| CAS | 2523-55-9 |
| Fórmula molecular | C7H15N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | trans-4-Methylcyclohexanamine, 4-trans-Methylcyclohexylamine, trans-1-Amino-4-methylcyclohexane, trans-4-Methyl-1-cyclohexanamine, trans-4-Methyl-1-cyclohexylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-7H,2-5,8H2,1H3 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 113.2 |