Learn More
trans-4-Metilciclohexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15575906 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15575906 5 g 5 g
15585906 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15575906 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455920050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2523-55-9 | C7H15N | 113.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2523-55-9
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.2
Clave InChI KSMVBYPXNKCPAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylcyclohexylamine, trans-4-methylcyclohexylamine, 4-methylcyclohexanamine, trans-4-methylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 4-methyl, cis-4-methylcyclohexylamine, p-methylcyclohexylamine, trans-4-methyl-cyclohexylamine, trans-4-methylcyclohexyl amine, 4-methyl-cyclohexylamine
PubChem CID 80604
Nombre IUPAC 4-metilciclohexano-1-amina
SMILES CC1CCC(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methylcyclohexylamine
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 151.0°C to 154.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3C6H10NH2
Índice de refracción 1.4500 to 1.5480
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Methyl cylclohexyl amine, 99%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.