Learn More
Trans-4-metilciclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450531 25 g 25 g
11440531 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450531 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20054.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7731-29-5 | C7H14O | 114.188 g/mol
trans-4-Methylcyclohexanol is used to prepare 4-methylcyclohexyl nitrite to study the laser-induced fluorescence (LIF) excitation spectra of the 4-methylcyclohexoxy and d11-cyclohexoxy radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-4-metilciclohexanol se utiliza para preparar nitrito de 4-metilciclohexilo para estudiar los espectros de excitación de fluorescencia inducida por láser (LIF) de los radicales de 4-metilciclohexoxi y d11-ciclohexoxi.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7731-29-5
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00064171
Clave InChI MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
Nombre IUPAC 4-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCC(CC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methylcyclohexanol
Densidad 0.91
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 72°C (162°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%