Learn More
Ácido trans-4-metilciclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327319 1 g 1 g
11337319 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27455.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13064-83-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13064-83-0
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00074943,MFCD00074909,MFCD20617670
Clave InChI QTDXSEZXAPHVBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, unii-70f0i2amtv, unii-m7dsk28350, trans-4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methyl hexahydrobenzoic acid, trans-4-methylcyclohexane carboxylic acid, 70f0i2amtv
PubChem CID 20330
Nombre IUPAC ácido 4-metilciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC1CCC(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 109°C to 110°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%