Learn More
ácido trans-4-metil-1-ciclohexanocarboxílico, 98+ %, ACROS Organics™
Código de producto. 10274774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10274774 1 g Frasco de vidrio 1 g
10506494 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427500010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13064-83-0
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00074943,MFCD00074909,MFCD20617670
Clave InChI QTDXSEZXAPHVBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, unii-70f0i2amtv, unii-m7dsk28350, trans-4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methyl hexahydrobenzoic acid, trans-4-methylcyclohexane carboxylic acid, 70f0i2amtv
PubChem CID 20330
Nombre IUPAC ácido 4-metilciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC1CCC(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 109.0°C to 111.0°C
Punto de ebullición 245.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.